Stampa…
2-Chloro-4-methoxypyridine-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959688-1G OR959688-250MG
APOSOR959688-1GEA 47.3 EUR
APOSOR959688-1G APOSOR959688-250MG
2-Chloro-4-methoxypyridine-3-carbaldehyde 98%
2-Chloro-4-methoxypyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15474989
CAS Number: 905563-79-3