Stampa…
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR959666-1G OR959666-250MG
APOSOR959666-1GEA 49.5 EUR
APOSOR959666-1G APOSOR959666-250MG
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09743454
CAS Number: 281192-91-4