Stampa…
2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959646-1G OR959646-250MG OR959646-5G OR959646-10G
APOSOR959646-1GEA 102 EUR
APOSOR959646-1G APOSOR959646-250MG APOSOR959646-5G APOSOR959646-10G
2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
2-methyl-1,5-naphthyridine
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437992
CAS Number: 7675-32-3