Stampa…
2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR959640-1G OR959640-250MG OR959640-5G
APOSOR959640-1GEA 405 EUR
APOSOR959640-1G APOSOR959640-250MG APOSOR959640-5G
2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 96%
2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formula: C₈H₄Cl₂N₂O
Peso molecolare: 215,036 g/mol
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25953923
CAS Number: 117890-82-1