Stampa…
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959635-100MG OR959635-250MG
APOSOR959635-100MGEA 219 EUR
APOSOR959635-100MG APOSOR959635-250MG
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₈H₉N₃O₂
Peso molecolare: 179,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425551
CAS Number: 90057-09-3