Stampa…
5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-4-methoxypyrimidine
OR959616-1G OR959616-250MG
APOSOR959616-1GEA 158 EUR
APOSOR959616-1G APOSOR959616-250MG
5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
5-bromo-4-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂O
Peso molecolare: 189,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234066
CAS Number: 4319-85-1