Stampa…
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959604-10G OR959604-1G OR959604-5G
APOSOR959604-10GEA 757 EUR
APOSOR959604-10G APOSOR959604-1G APOSOR959604-5G
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₉H₁₁N₃
Peso molecolare: 161,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09944214
CAS Number: 160017-00-5