Stampa…
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959603-10G OR959603-1G OR959603-5G
APOSOR959603-10GEA 757 EUR
APOSOR959603-10G APOSOR959603-1G APOSOR959603-5G
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09940529
CAS Number: 1016813-34-5