Stampa…
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959601-1G OR959601-250MG
APOSOR959601-1GEA 553 EUR
APOSOR959601-1G APOSOR959601-250MG
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697709
CAS Number: 325796-84-7