4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959599-1G
OR959599-250MG
APOSOR959599-1GEA
633
EUR
APOSOR959599-1G
APOSOR959599-250MG
4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
4-Methoxy-3-methylpyridine
Formula:
C₇H₉NO Peso molecolare: 123,152 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06253896 CAS Number: 96609-78-8 |