Stampa…
2,5-Dimethoxypyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959596-1G OR959596-250MG
APOSOR959596-1GEA 841 EUR
APOSOR959596-1G APOSOR959596-250MG
2,5-Dimethoxypyrazine 98%
2,5-Dimethoxypyrazine
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18411892
CAS Number: 117856-61-8