Stampa…
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959592-1G OR959592-5G
APOSOR959592-1GEA 219 EUR
APOSOR959592-1G APOSOR959592-5G
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine
Formula: C₇H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16610601
CAS Number: 1227593-97-6