Stampa…
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959581-1G OR959581-250MG
APOSOR959581-1GEA 807 EUR
APOSOR959581-1G APOSOR959581-250MG
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine 97%
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine
Formula: C₆H₉N₃O
Peso molecolare: 139,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09054909
CAS Number: 66131-71-3