5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959568-1G
OR959568-5G
APOSOR959568-1GEA
121
EUR
APOSOR959568-1G
APOSOR959568-5G
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formula:
C₈H₈N₂OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00463622 CAS Number: 18593-44-7 |