4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR959533-1G
OR959533-5G
APOSOR959533-1GEA
26.3
EUR
APOSOR959533-1G
APOSOR959533-5G
4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile
Formula:
C₅H₄N₄S Peso molecolare: 152,177 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085719 CAS Number: 16462-26-3 |