Stampa…
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959529-1G OR959529-25G OR959529-5G
APOSOR959529-1GEA 139 EUR
APOSOR959529-1G APOSOR959529-25G APOSOR959529-5G
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine
Formula: C₇H₉N₃O₂
Peso molecolare: 167,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023450
CAS Number: 2554-75-8