Stampa…
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959493-1G OR959493-5G
APOSOR959493-1GEA 219 EUR
APOSOR959493-1G APOSOR959493-5G
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine
Formula: C₈H₁₂ClN₃
Peso molecolare: 185,654 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753659
CAS Number: 876521-19-6