Stampa…
7,8-Dimethylquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959482-1G OR959482-5G
APOSOR959482-1GEA 270 EUR
APOSOR959482-1G APOSOR959482-5G
7,8-Dimethylquinoline 98%
7,8-Dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₁N
Peso molecolare: 157,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18448797
CAS Number: 20668-35-3