Stampa…
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959475-1G OR959475-5G
APOSOR959475-1GEA 168 EUR
APOSOR959475-1G APOSOR959475-5G
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22375100
CAS Number: 4214-78-2