Stampa…
3-Bromo-4-ethoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959462-1G OR959462-250MG
APOSOR959462-1GEA 446 EUR
APOSOR959462-1G APOSOR959462-250MG
3-Bromo-4-ethoxypyridine 95%
3-Bromo-4-ethoxypyridine
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234192
CAS Number: 3522-97-2