2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR959457-1G
OR959457-25G
OR959457-5G
APOSOR959457-1GEA
86.1
EUR
APOSOR959457-1G
APOSOR959457-25G
APOSOR959457-5G
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine
Formula:
C₆H₅BrClN Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11846275 CAS Number: 885267-40-3 |