Stampa…
5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR959451-1G OR959451-5G
APOSOR959451-1GEA 97.4 EUR
APOSOR959451-1G APOSOR959451-5G
5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
5-Bromo-2-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11557230
CAS Number: 351003-02-6