Stampa…
2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959445-1G OR959445-250MG
APOSOR959445-1GEA 852 EUR
APOSOR959445-1G APOSOR959445-250MG
2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
2-Methoxy-5-phenylpyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044373
CAS Number: 53698-47-8