Stampa…
N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959441-10G OR959441-1G OR959441-5G
APOSOR959441-10GEA 757 EUR
APOSOR959441-10G APOSOR959441-1G APOSOR959441-5G
N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Ethyl 4-chloropicolinamide
Formula: C₈H₉ClN₂O
Peso molecolare: 184,623 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705738
CAS Number: 604813-07-2