Stampa…
N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959440-1G OR959440-5G
APOSOR959440-1GEA 219 EUR
APOSOR959440-1G APOSOR959440-5G
N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide
Formula: C₉H₉ClN₂O
Peso molecolare: 196,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10663418
CAS Number: 1090815-16-9