Stampa…
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959411-1G OR959411-5G
APOSOR959411-1GEA 28.7 EUR
APOSOR959411-1G APOSOR959411-5G
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile 98%
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375025
CAS Number: 573675-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III