Stampa…
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-yl)picolinonitrile
OR959405-1G OR959405-5G
APOSOR959405-1GEA 118 EUR
APOSOR959405-1G APOSOR959405-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062860
CAS Number: 127680-86-8