Stampa…
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959397-1G OR959397-25G OR959397-5G
APOSOR959397-1GEA 145 EUR
APOSOR959397-1G APOSOR959397-25G APOSOR959397-5G
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₄Cl₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20529523
CAS Number: 53939-29-0