Stampa…
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959396-1G OR959396-250MG
APOSOR959396-1GEA 350 EUR
APOSOR959396-1G APOSOR959396-250MG
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 178,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16883065
CAS Number: 58236-72-9