Stampa…
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959377-1G OR959377-5G
APOSOR959377-1GEA 292 EUR
APOSOR959377-1G APOSOR959377-5G
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204418
CAS Number: 83751-12-6