Stampa…
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR959373-100MG OR959373-250MG
APOSOR959373-100MGEA 132 EUR
APOSOR959373-100MG APOSOR959373-250MG
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Formula: C₅H₉NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13193583
CAS Number: 693248-55-4