Stampa…
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR959336-1G OR959336-5G
APOSOR959336-1GEA 14.7 EUR
APOSOR959336-1G APOSOR959336-5G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁N₃·ClH
Peso molecolare: 209,675 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18425906
CAS Number: 1264097-17-7