(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₂N₂O·2ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09954306 CAS Number: 1217482-26-2 |