Stampa…
2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959297-100MG OR959297-1G OR959297-250MG
APOSOR959297-100MGEA 68.7 EUR
APOSOR959297-100MG APOSOR959297-1G APOSOR959297-250MG
2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
2-Cyano-2-methylacetic acid
Formula: C₄H₅NO₂
Punto di ebollizione: 115…117 °C (2 mm Hg)
Punto di fusione: 35…36 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14544816
CAS Number: 632-07-5
UN: 3265
ADR: 8,II