Stampa…
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Hexahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
OR959262-100G OR959262-25G
APOSOR959262-100GEA 68.4 EUR
APOSOR959262-100G APOSOR959262-25G
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067706
CAS Number: 7506-66-3