Stampa…
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959238-1G OR959238-250MG
APOSOR959238-1GEA 98.6 EUR
APOSOR959238-1G APOSOR959238-250MG
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione 95%
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033549
CAS Number: 6668-24-2