Stampa…
(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959139-1G OR959139-250MG OR959139-5G
APOSOR959139-1GEA 88.7 EUR
APOSOR959139-1G APOSOR959139-250MG APOSOR959139-5G
(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol 95%
(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656490
CAS Number: 851086-95-8