Stampa…
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959108-1G OR959108-250MG
APOSOR959108-1GEA 271 EUR
APOSOR959108-1G APOSOR959108-250MG
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878518
CAS Number: 16858-56-3