Stampa…
3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR958993-100MG OR958993-250MG
APOSOR958993-100MGEA 91.6 EUR
APOSOR958993-100MG APOSOR958993-250MG
3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
3-Chloro-1,8-naphthyridine
Formula: C₈H₅ClN₂
Peso molecolare: 164,592 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235028
CAS Number: 35170-93-5