Stampa…
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958836-100MG OR958836-1G OR958836-250MG
APOSOR958836-100MGEA 126 EUR
APOSOR958836-100MG APOSOR958836-1G APOSOR958836-250MG
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate
Formula: C₂₃H₁₉N₃O₄
Peso molecolare: 401,415 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09030634
CAS Number: 136285-67-1