Stampa…
Ethyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR958798-1G OR958798-5G OR958798-25G
APOSOR958798-1GEA 149 EUR
APOSOR958798-1G APOSOR958798-5G APOSOR958798-25G
Ethyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)acetate
Ethyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)acetate
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 244.085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566284
CAS Number: 955369-63-8