Stampa…
4-Ethyl-3-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethyl-3-nitroaniline 4-Ethyl-3-nitroaniline
OR958761-1G OR958761-250MG
APOSOR958761-1GEA 78.6 EUR
APOSOR958761-1G APOSOR958761-250MG
4-Ethyl-3-nitroaniline 95%
4-Ethyl-3-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09971452
CAS Number: 51529-96-5