Stampa…
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958656-1G OR958656-250MG
APOSOR958656-1GEA 251 EUR
APOSOR958656-1G APOSOR958656-250MG
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine 95%
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15529703
CAS Number: 89943-09-9