Stampa…
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958636-1G OR958636-250MG
APOSOR958636-1GEA 152 EUR
APOSOR958636-1G APOSOR958636-250MG
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one
Formula: C₁₃H₁₄O
Peso molecolare: 186,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087385
CAS Number: 17429-36-6