Stampa…
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958630-1G OR958630-250MG
APOSOR958630-1GEA 91.6 EUR
APOSOR958630-1G APOSOR958630-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Peso molecolare: 169,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691162
CAS Number: 709-04-6