Stampa…
2-(2-Phenylethynyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958600-1G OR958600-250MG
APOSOR958600-1GEA 89.9 EUR
APOSOR958600-1G APOSOR958600-250MG
2-(2-Phenylethynyl)aniline 95%
2-(2-Phenylethynyl)aniline
Formula: C₁₄H₁₁N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168849
CAS Number: 13141-38-3