Stampa…
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958581-1G OR958581-250MG OR958581-500MG
APOSOR958581-1GEA 786 EUR
APOSOR958581-1G APOSOR958581-250MG APOSOR958581-500MG
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09253729
CAS Number: 100929-33-7