2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958562-1G
OR958562-250MG
OR958562-5G
APOSOR958562-1GEA
106
EUR
APOSOR958562-1G
APOSOR958562-250MG
APOSOR958562-5G
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde
Formula:
C₁₅H₁₀O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09030317 CAS Number: 59046-72-9 |