1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958515-1G
OR958515-250MG
APOSOR958515-1GEA
172
EUR
APOSOR958515-1G
APOSOR958515-250MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula:
C₈H₁₁N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16620377 CAS Number: 149139-43-5 |