Stampa…
6-Methyl-2-mercaptobenzothiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylbenzo[d]thiazole-2-thiol
OR958424-1G OR958424-250MG
APOSOR958424-1GEA 87.3 EUR
APOSOR958424-1G APOSOR958424-250MG
6-Methyl-2-mercaptobenzothiazole 95%
6-Methyl-2-mercaptobenzothiazole
Formula: C₈H₇NS₂
Peso molecolare: 181,278 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774732
CAS Number: 2268-79-3